Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 03TECL
Detalles adicionales : Peso : 6.08000kg
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Diseño aséptico, hermético y estanco
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- Disponibles con capacidades que oscilan entre los 70,87 y los 226,8 g (2,5 y 8 onzas)
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Especificaciones
3 oz (90 ml); transparente a prueba de manipulación | |
Natural | |
No estéril | |
400 | |
3 oz | |
95 mm | |
Recipiente de polipropileno |
33 mm | |
Polipropileno | |
90 mL | |
Estándar | |
A prueba de manipulación, tapa abatible | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |