Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 02 LTBROWN
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
- Estructura aséptica, hermética y a prueba de fugas
- Viales de polipropileno aptos para uso alimentario aprobados por la FDA al 100 %
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros y con menos revestimiento
- 23 (D.I.) x 84 mm (L) (0,9 x 3,3 pulg)
- Disponibles en 22 colores distintos
Información para pedidos:
Caja de 600 unidades
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Especificaciones
0,9 in | |
Marrón claro | |
Estéril | |
Standard | |
Tapa articulada | |
1 unidad | |
Vial |
23 mm | |
Polipropileno | |
3,3 in | |
2.0 oz. | |
84 mm | |
FDA |