Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
GREENER_CHOICE
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 04HP105B-WHITE
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17185271
Descripción
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Características:
  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Diseño aséptico, hermético y estanco
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros ni revestimientos
  • Disponibles con capacidades que oscilan entre los 70,87 y los 226,8 g (2,5 y 8 onzas)
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
118 ml; perfil alto; blanco
Natural
No estéril
250
4 oz
90 mm
Recipiente de polipropileno
43 mm
Polipropileno
118 mL
Perfil alto
Tapa articulada
Certificado de análisis, certificado de conformidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura >