Learn More
Thermo Scientific™ Kit de recogida de muestras mediante la hoja dividida de la parte superior del vial Capitol
Recoja y almacene muestras con el kit de recogida de muestras superior mediante hoja dividida de viales Thermo Scientific™ Capitol.
206.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15698568
|
Thermo Scientific™
92023 |
Kit de recogida de muestras mediante la hoja dividida de la parte superior, 100/caja |
206.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Capitol Vial Split Specimen Collection Kit complies with SAMHSA and Department of Transportation guidelines for urine drug testing programs and other applications where a second sample is required.
- Fácil de usar: solo tiene que desprender la tapa con parte superior laminada, retirar los componentes y facilitar al donante el vaso de recogida—
- Después de la recogida de muestras, se vierten 30 ml de orina en el primer vial de transporte y 15 ml en el segundo, y se cierra la tapa con bisagra hasta que quede fija a presión
- Coloque el vial en el bolsillo delantero de la bolsa de muestras y el formulario rellenado en el bolsillo trasero
- Retire el revestimiento de liberación azul en la bolsa y doble la solapa sobre los bolsillos para sellar
Información sobre pedidos:
Marca personalizada disponible para partes superiores laminadas y bolsas de muestras.
Incluye:
Vaso de precipitados (8 oz) con tira indicadora de temperatura, viales para cadena de custodia de 2 a 45 ml, bolsa de muestras genérica de bolsillo doble, parte superior laminada absorbente.
Nota:
Para análisis de conformidad con las directrices de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental de EE. UU., consulte las directrices de la SAMSHA para conocer los requisitos de recogida y transporte.
Especificaciones
Kit de recogida de muestras |