Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
635.00€
Especificaciones
Color del tapón | Amarillo |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Volumen (métrico) | 12 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17125321
|
Thermo Scientific™
S40814 |
Sistema de transporte de análisis de orina de 12 ml con tubos transparentes |
635.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17135321
|
Thermo Scientific™
S40824 |
Sistema de transporte de análisis de orina de 12 ml con tubos ámbar |
635.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
- Tubes have a conical bottom with a skirted freestanding base
- Proprietary preservative tablet preserves urine specimens for up to 72 hours
- Constructed of virgin polypropylene for high clarity
- Amber color tubes are available for light sensitive specimens
Ordering Information:
Case of 1000
Includes:
Proprietary preservative tablet, 12mL transport tube, yellow screw cap closure, fill line label
Especificaciones
Amarillo | |
Polipropileno | |
12 mL | |
Polietileno | |
96 mm | |
Sí |
15 mm | |
No estéril | |
1000 | |
Tapón de rosca | |
Tubo de muestras |