Learn More
Thermo Scientific™ Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Los viales para la recogida y el transporte de muestras veterinarias Thermo Scientific™ Capitol Vial se han fabricado con polipropileno y son de color translúcido para facilitar la visibilidad.
Marca: Thermo Scientific™ CNLL500
124.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinary Specimen Collection and Transport Vials are constructed from virgin polypropylene and provide an airtight and leak-resistant seal.
Características:
- Se usa habitualmente para el control de infecciones de mastitis y recogida de muestras veterinarias
- Recogida y transporte de biopsias y muestras de orina y sangre
Especificaciones
Polipropileno; 11 ml; 500/caja | |
Polipropileno | |
11 ml | |
500 | |
Polipropileno | |
53 mm | |
Recipiente de polipropileno |
18 mm | |
No estéril | |
Muestras veterinarias | |
0,37 oz | |
Tapa articulada | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |