Learn More
Reactivo de taponado 80/10/10 THF/piridina/anhídrido acético (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
:
Reactivo de taponado 80/10/10 THF/piridina/anhídrido acético (v/v), 2500 ml
Descripción
- Específicamente procesados y purificados para cumplir con especificaciones exactas, garantizan una excelente eficacia de síntesis
- Ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
- Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micrómetros para reactivos de oxidación y 0,1 micrómetros para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Capping reagent |
| Punto de fusión | −108.5°C |
| CAS | 110-86-1 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 0.1 |
| Punto de ebullición | 66°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido transparente |
| Línea de productos | Biosyn |
Las temperaturas de punto de ebullición y fusión se basan en el componente principal físico.