Learn More
Capreomycin sulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Capreomycin sulfate is a peptide antibiotic, commonly grouped with the aminoglycosides, which is given in combination with other antibiotics for MDR-tuberculosis.
Marca: Medchem Express HY-17566
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Capreomycin sulfate is a peptide antibiotic, commonly grouped with the aminoglycosides, which is given in combination with other antibiotics for MDR-tuberculosis.Especificaciones
Capreomycin sulfate | |
White | |
C25H46N14O11S | |
H2O : ≥ 37 mg/mL (49.28 mM) | |
750.78 | |
98.07% | |
Powder |
1405-37-4 | |
Research | |
1 g | |
O=C(CC(N)CCCN)NCC(C(N/C(C(NC(C1NC(NCC1)=N)C2=O)=O)=C/NC(N)=O)=O)NC(C(NC(C(CN2)N)=O)C)=O.O=S(O)(O)=O | |
750.78 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.