Learn More
ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001973
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-60-2
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006936
Clave InChI JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
Nombre IUPAC azepan-2-ona
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ε-Caprolactam
Punto de fusión 68°C to 71°C
Color Blanco
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 21, V,6, 444
Fieser 09,316
Índice Merck 15, 1763
Información de solubilidad Solubility in water: 4560g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,dimethylformamide,,ethanol,ether and tetrahydrofurfuryl alcohol,soluble in chlorinated hydrocarbons,cyclohexene,petroleum fractions,chloroform,benzene
Viscosidad 8.52 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • e-Caprolactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.