Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 10,5
Catalog Number 15494819
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1135-40-6
C9H19NO3S
221.32
MFCD00003837
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
1135-40-6
C9H19NO3S
221.32
MFCD00003837
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
CAPS (N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid) buffer salt is used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer that is useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electrotransfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. CAPS is not one of the original Good’s buffers, although it has a similar structure to the other propanesulfonic acids and was selected as a highly water soluble buffering reagent with an optimum buffering pH of 10.4 and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal tampón CAPS (N-ciclohexil-3-ácido aminopropanesulfónico) se utiliza para formular el tampón CAPS, un tampón zwitteriónico que es útil en el rango de pH 7,9 a 11,1. El tampón CAPS se utiliza ampliamente en experimentos de Western e inmunotransferencia, así como en la secuenciación e identificación de proteínas. Se utiliza en la electrotransferencia de proteínas a PVDF (sc-3723) o membranas de nitrocelulosa (sc-3718, sc-3724). El alto pH de este tampón lo hace útil para la transferencia de proteínas con un pH > 8,5. CAPS no es uno de los tampones originales de Good, aunque tiene una estructura similar a los otros ácidos propanesulfónicos y se seleccionó como un reactivo tamponador altamente soluble en agua con un pH de tampón óptimo de 10,4 y una reactividad mínima con enzimas o proteínas, efectos mínimos de la sal.
Solubilidad
Soluble en agua (100 g/l) a 20 °C y metanol (1 %).
Notas
Almacénese a temperatura ambiente. Garantice una buena ventilación. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material CAPS
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 10.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL