Learn More
CAPS (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 9,7 a 11,1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | CAPS |
Punto de fusión | 324°C |
Color | Blanco |
pH | 3.0 to 7.0 |
Forma física | Polvo/Sólido |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98 % |
Identificación | Pass Test |
Fórmula lineal | C6H11NH(CH2)3SO3H |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- CAPS
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.