missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CAPS Monoclonal Antibody (K49040_2C5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA556338
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence of this protein is as follows: TTQLTQGPAG RTLGQTQASC PEPRPSMDAV DATMEKLRAQ CLSRGASGIQ GLARFFRQLD RDGSRSLDAD EFRQGLAKLG LVLDQAEAEG VCRKWDRNGS GTLDLEEFLR ALRPPMSQAR EAVIAAAFAK LDRSGDGVVT VDDLRGVYSG RAHPKVRSGE WTEDEVLRRF LDNFDSSEKD GQVTLAEFQD YYSGVSASMN TDEEFVAMMT
CAPS Monoclonal antibody specifically detects CAPS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Especificaciones
| CAPS | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide | |
| Q13938 | |
| CAPS | |
| Recombinant human CAPS (immunogen range is 61-270). | |
| 200 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| K49040_2C5 | |
| Unconjugated | |
| CAPS | |
| Calcyphosin; calcyphosine; calcyphosine 1; CAPS; CAPS1; thyroid protein p24 | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 828 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido