Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre y filtro, para satisfacer las necesidades de aplicación.
67.31€ - 114.00€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10357351
|
Thermo Scientific™
158892 |
Matraz EasY de 25cm2 |
103.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10574751
|
Thermo Scientific™
157527 |
Matraz EasY de 75 cm2 |
69.42€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10654492
![]() |
Thermo Scientific™
133001 |
Matraz EasY de 175cm2 |
99.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10154271
|
Thermo Scientific™
151152 |
Matraz Nunclon Delta de 25 cm2 | N/A | |||||||
10203981
|
Thermo Scientific™
144458 |
Matraz Nunclon Delta de 80cm2 |
112.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10090611
|
Thermo Scientific™
147104 |
Matraces Nunclon Delta de 175/185/500 cm2 |
114.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre (sólido) y filtro, para satisfacer sus necesidades de aplicación.
Tapones de ventilación/cierre- Los tapones de ventilación/cierre EasY Flask incluyen una marca «Y» que permite la verificación visual“”
- La posición de ventilación se distingue con facilidad incluso en matraces apilados en estufas microbiológicas
- La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
- La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
- La membrana de filtración resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Caja de 100 unidades
Especificaciones
Azul | |
100 | |
Estéril |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1 | |
Nunclon Delta |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.