Learn More
Erlab™ Campanas de Filtración de Químicos Captair 321 MidCap
Esta campana extractora de gases químicos Captair 321 Midcap, al capturar gases tóxicos en la fuente y filtrarlos con filtros desarrollados específicamente por Erlab, garantiza un nivel superior de protección al usuario con respecto a todos los demás dispositivos de filtración o extracción. Le permite una comodidad de trabajo excepcional y le permite una mayor concentración en sus manipulaciones.
Marca: Erlab™ AA602
Detalles adicionales : Peso : 38.00000kg
Descripción
- Normas de Seguridad AFNOR NF X 15-211:2009*: Francia - BS 7989: Inglaterra - DIN 12927:Alemania - EN 1822:1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U17)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: L 765 x P 621 x H 732 (altura útil de la superficie de trabajo) - Externas: L 808 x P 621 x H 1110/1285 (altura máx/mín de la columna de filtración)
- Flujo de aire 220 m3/h - 135 CFM
- Velocidad de la cara del aire 0,4 a 0,6 m/s - 79 fpm a 118 fpm
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía: 65 W
- Aberturas de hoja: Oblongas
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- Los paneles laterales y frontales están fabricados con acrílico resistente a productos químicos.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Tecnología de filtración 1 columna que se puede configurar para manejar líquidos, polvos o ambos
- Después de la configuración de la columna de filtración, puede tener filtración de carbón para gases y vapores y filtración de partículas para polvos.
- Prefiltro de partículas: Protege el filtro principal del polvo.
- Anemómetro: Indicador de velocidad de la cara del aire
- Botón de luz de techo opcional
- Panel posterior transparente (opcional): panel acrílico transparente para una fácil visualización
- Superficies de trabajo Trespa™ Top Labplus, vidrio o acero inoxidable 304L
- Bancos Móviles (Mobicap) o fijos (Benchcap)
- Equipamiento de mesa: Salidas de gases técnicos, salidas de agua, válvulas de control frontales, fregadero, tomas de corriente (Sólo compatible con encimera y mesa fija Trespa™ Top Labplus)
- Listado de sustancias químicas: Lista de sustancias químicas aprobadas
Especificaciones
Cabina de filtración | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
621 x 808 x 1285 mm | |
65 W |