Learn More
Erlab™ Campanas de filtrado de gases químicos Captair 481 Smart
Esta campana extractora de gases químicos Captair 481 Smart, al capturar gases tóxicos en la fuente y filtrarlos con filtros desarrollados específicamente por Erlab, garantiza un nivel superior de protección del usuario a todos los demás dispositivos de filtración o extracción. Le permite una comodidad de trabajo excepcional y le permite una mayor concentración en sus manipulaciones.
Marca: Erlab™ AA621
Detalles adicionales : Peso : 56.00000kg
Descripción
- Normas de Seguridad AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - BS 7989: Inglaterra - DIN 12 927: Alemania - EN 1822:1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U17)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: L 1244 x P 621 x H 732 (altura útil de la superficie de trabajo) - Externas: L 1288 x P 621 x H 1110/1285 (altura máx/mín de la columna de filtración)
- Flujo de aire 220 m3/h - 135 CFM
- Velocidad de la cara del aire 0,4 a 0,6 m/s - 79 fpm a 118 fpm
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía: 65 W
- Aberturas de hoja: Oblongas
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- Paneles laterales y frontales fabricados con acrílico resistente a productos químicos
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Tecnología de filtración: 1 columna que se puede configurar para manejar líquidos, polvos o ambos
- Siguiente configuración de la columna de filtración: filtración de carbón para gases y vapores y filtración de partículas para polvos
- Prefiltro de partículas: protege el filtro principal del polvo.
- Sensor de detección para: Tipo S, para disolventes / Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído
- Iluminación interna: iluminación LED > 650 Lux
- Anemómetro: alarma de velocidad del aire
- Botón de luz de techo opcional
- Panel posterior transparente (opcional): panel acrílico transparente para una fácil visualización
- Superficies de trabajo Trespa™ Top Lab plus, vidrio o acero inoxidable 304L
- Bancos: Móvil (Mobicap) o fijo (Benchcap)
- Equipamiento de mesa: Salidas de gases técnicos, salidas de agua, válvulas de control frontales, fregadero, tomas de corriente (Solo compatible con Trespa™ Top Lab plus encimera y mesa fija)
- Listado de sustancias químicas: Lista de sustancias químicas aprobadas
- Interfaz de comunicación: Comunicación simple mediante pulsos audibles y luminosos: tiempo de funcionamiento de la unidad, velocidad del aire, alarma automática para detectar una falla de filtración, alarma de falla del ventilador.
- APLICACIÓN eGuard para control remoto para monitorear la campana, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC)
Especificaciones
Cabina de filtración | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
621 x 1288 x 1285 mm | |
65 W |