Learn More
Erlab™ Armario de almacenamiento filtrante Captair 632A Smart
Estos gabinetes de almacenamiento de productos químicos con filtración Captair 632A Midcap proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. Los usuarios tienen la mejor visión posible de los productos almacenados a través de sus puertas transparentes y se benefician de la proximidad de sus productos químicos diarios gracias a su pequeño tamaño.
Marca: Erlab™ AB72
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
Descripción
- Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): L 603 x P 471,20 x H 685
- Caudal de aire 10 m3/h
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía 16 W
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- La puerta es transparente y está fabricada con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtración de carbón para gases y vapores: AS: Para vapores orgánicos - BE: Vapores ácidos - F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco
- Compartimentos de almacenamiento: 1
- Se entrega con 1 estante + 1 bandeja
- Tapetes absorbentes: 2
- Capacidades de almacenamiento: Aproximadamente 24 botellas de 500 ml (estantes altos) o 20 botellas de 1 litro (estantes bajos), según el tipo de recipiente utilizado.
- Bloqueo de teclas
Especificaciones
Armario de filtración | |
18.6 in. | |
471.2 mm | |
23.7 in. | |
603 mm | |
1 | |
CE, AFNOR NF X 15 211:2009 |
27 in. | |
Steel, Polymer | |
603 x 471.2 x 685 mm | |
White | |
685 mm | |
1 |