Learn More
Erlab™ Armario filtrante Captair 632B Midcap
Estos gabinetes de almacenamiento de productos químicos filtrantes Captair 632 B Midcap proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. La tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena y el tamaño es ideal para una localización bajo mesa.
Marca: Erlab™ AB82//04
Detalles adicionales : Peso : 42.00000kg
Descripción
- Normas de seguridad Prestaciones de filtración probadas según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H13)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): L 654 x P 583,6 x H 715
- Caudal de aire 11 m3/h
- Voltaje/Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía 20 W
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- Las puertas son transparentes y están fabricadas con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtración de carbón AS: Para vapores orgánicos - BE: vapores ácidos - F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco y filtración de partículas para polvos (opcional) HEPA H13: 99,95 % de eficiencia de filtración de partículas de más de 0,1 μm de tamaño
- Compartimentos de almacenamiento: 2
- Se entrega con 2 bandejas + 2 estantes deslizantes
- Tapetes absorbentes 4
- Capacidades de almacenamiento: Aproximadamente 44 botellas de 1 litro dependiendo del tipo de contenedor utilizado
- Bloqueo de teclas
Especificaciones
Armario de filtración | |
23 in. | |
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles | |
25.7 in. | |
Sliding | |
1 | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
28.1 in. | |
Steel, Polymer | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
White | |
Hinged | |
2 |