Learn More
Erlab™ Armario de almacenamiento de filtración Captair 832BF Midcap
Estos gabinetes de almacenamiento de productos químicos filtrantes Captair 832 BF Midcap proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. Su tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena. Los usuarios tienen la mejor visión posible de los productos almacenados a través de sus puertas transparentes.
Marca: Erlab™ AB32
Detalles adicionales : Peso : 110.00000kg
Descripción
- Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (HEPA H14)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): L 900 x P 500 x H 2060
- Caudal de aire 70 m3/h
- Voltaje / Frecuencia: 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía 35W
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- Puertas: Acrílico transparente resistente a productos químicos para una fácil visualización.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtración de carbón: AS : Para vapores orgánicos - BE : Vapores ácidos F : Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoníaco
- Filtración de partículas en polvo: HEPA H14: filtración de eficiencia del 99,995 % de partículas superiores a 0,1 μm de tamaño
- Puertas dobles con estantes
- Se entrega con 10 estantes móviles con bandeja de retención integrada
- Tapetes absorbentes 2
- Compartimentos de almacenamiento: 2
- Capacidades de almacenamiento: 120 botellas de vidrio de 1 litro
- Bloqueo de teclas
- Listado de sustancias químicas: Lista de sustancias químicas aprobadas
Especificaciones
Armario de filtración | |
35.4 in. | |
900 mm | |
19.7 in. | |
500 mm | |
10 | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
81.1 in. | |
Steel, Polymer | |
500 x 900 x 2060 mm | |
White | |
2060 mm | |
2 |