Learn More
Erlab™ Armario des filtrado Captair 834 Smart
Estos armarios filtrantes para almacenamiento de productos químicos Captair 834 Smart proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. Su tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena.
3451.00€ - 4872.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998
Color White
Fondo exterior (imperial) 26 in.
Dimensiones (Pr x An x Al) 660 x 900 x 2140 mm
Altura exterior (imperial) 84.3 in.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17901702
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
AB41//03
Integrated Retention Tray, Storage for 100 x 1 L Glass Bottles
3451.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
17971662
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
AB41//04
8 Fixed Trays, Storage for 120 x 1 L Glass Bottles
4872.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U17)
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): L 900 x P 660 x H 2140
  • Flujo de aire 220 m3/h / 129 CFM
  • Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía 45 W
  • Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
  • Puertas: Acrílico transparente resistente a productos químicos para una fácil visualización.
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
  • Tecnología de filtración 1 columna que se puede configurar para manejar líquidos, polvos o ambos
  • Siguiente configuración de la columna de filtración: filtración de carbón para gases y vapores y filtración de partículas para polvos
  • Sensor de detección para: Tipo S, para disolventes / Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehídos
  • Sensores de puertas: alarma si las puertas se dejan abiertas
  • Compartimentos de almacenamiento: 2
  • Bloqueo de teclas
  • Listado de sustancias químicas: Lista de sustancias químicas aprobadas
  • Interfaz de comunicación: Cuando la luz parpadea: Las puertas se dejan abiertas - La contención está comprometida - Rotura del filtro
  • APLICACIÓN eGuard: para control remoto para monitorear el estado del gabinete de almacenamiento, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos
Especificaciones
Especificaciones
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998
26 in.
84.3 in.
Armario de filtración
2
White
660 x 900 x 2140 mm
Steel, Polymer
35.4 in.