Learn More
Erlab™ Estación de trabajo de PCR biológica Captair Bio 320
Esta estación de trabajo de PCR biológica sin ventilación Captair Bio 320 está diseñada para adaptarse a cualquier espacio, la estación de trabajo de PCR biológica de ERLAB se instala de forma rápida y sencilla. Su perfecto diseño ergonómico las hace sencillas, prácticas y cómodas de usar.
Marca: Erlab™ AE201
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Normas de seguridad: NF EN 61010
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: L 765 x P 630 x H 440 (altura útil de la superficie de trabajo) - Externas: L 825 x P 630 x H 622
- Voltaje / Frecuencia (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía (W) 25
- Nivel de decibeles (dBA) < 40
- Paneles laterales y frontales: vidrio sintético de 10 mm de espesor está diseñado para proteger a los usuarios de los dañinos rayos UV y β (Bêta) emitidos por isótopos radiactivos como: T(3H), 14C, 32P.
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Encimera Acero inoxidable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Luces UV bactericidas: 15 W - Longitud de onda: 254 nm / 0,08 mJ/ s/cm2
- Iluminación interna: Iluminación fluorescente compacta - 18 Watts - IP 67 / 500 Lux
- Puertos de servicios públicos del panel lateral: para permitir que los cables eléctricos y/o líneas de fluido ingresen al gabinete con facilidad: 2 por unidad
- Botón de luz de techo opcional
- Bancos: Carro rodante (Mobicap) o banco fijo (Benchcap)
- Estantes: Estante interno deslizante de metal (sólo para Benchcap)
Especificaciones
Cabina biológica para PCR | |
LED, UV Neón | |
CE, NF EN:61010 | |
<40 dBA | |
25 W |
Acero electro-galvanizado resistente a la corrosión recubierto de polímero termo-endurecedor anti-ácido | |
Stainless Steel | |
630 x 825 x 622 mm | |
110/230 V |
Título del producto
Erlab™ Estación de trabajo de PCR biológica Captair Bio 320 > Captair Bio 320 PCR Workstation; Material: Stainless Steel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido