Learn More
Erlab™ Armario filtrante de aire limpio Captair Flow 483 Smart
Esta cabina filtrante de aire limpio Captair Flow 483 Smart es la estación de trabajo ideal para cualquier operación que requiera un entorno totalmente limpio como mecánica, electrónica, informática protegido de cualquier contaminación. Diseñada para adaptarse a cualquier espacio, nuestra estación de trabajo con filtrado de aire limpio, con columnas de filtración montadas en la parte superior, se instala de forma rápida y sencilla.
Marca: Erlab™ AF641
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Descripción
- Normas de seguridad: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U16) - Calidad del aire dentro del recinto: ISO Clase 5 - Norma EN 14644-1
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: L 1244 x P 749 x H 907 (altura útil de la superficie de trabajo) - Externas: L 1295 x P 960 x H 1340/1435 (altura máx/mín de la columna de filtración)
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz (dependiendo de la configuración)
- Velocidad frontal del aire (m/s-fpm) 0,35 - 69 (según la configuración)
- Caudal de aire (m3/h-CFM) 770 / 453 530 / 312 (dependiendo de la configuración)
- Consumo de energía: 90 - 95 W (dependiendo de la configuración)
- Nivel de decibelios 52-62 dBA (dependiendo de la configuración)
- Paneles laterales y frontales: Acrílico resistente a productos químicos
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtro de partículas (1P) HEPA H14: Esta tecnología de filtración atrapa partículas mayores a 0,1 μm con una eficiencia del 99,995% según el método MPPS establecido en la norma EN 1822-1. ULPA U16: Esta tecnología de filtración atrapa partículas mayores a 0,1 μm con una eficiencia del 99,99995% según el método MPPS establecido en la norma EN 1822-1.
- Filtro de carbón (opcional) (1C) Agregar un filtro de carbón a su gabinete permite proteger sus muestras contra los COV. Filtro AS: Para vapores orgánicos
- Prefiltro de partículas: Protege los filtros de partículas del polvo contenido en el ambiente del laboratorio (sólo para la versión 1P)
- Sensor de detección: Tipo S Detección automática de COV - penetración del filtro
- El anemómetro monitorea una caída de presión que indica que es necesario reemplazar el prefiltro o el filtro.
- Iluminación interior: LED - IP 44 - 6000K - 850 lux
- Botón de luz de techo opcional
- Puertos de servicios públicos del panel lateral: para permitir que los cables eléctricos y/o líneas de fluido ingresen al gabinete con facilidad: 2 por unidad
- Encimera Acero inoxidable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Bancos: Carro rodante (Mobicap) o banco fijo (Benchcap)
- Estantes: Estante interno deslizante de metal (sólo para Benchcap)
- Interfaz de comunicación: Comunicación simple mediante pulsos audibles y luminosos: tiempo de funcionamiento de la unidad, velocidad del aire, alarma automática para detectar una falla de filtración, alarma de falla del ventilador.
- APLICACIÓN eGuard para control remoto para monitorear la campana, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC)
Especificaciones
Estación de trabajo de ambiente controlado | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO Class 5, EN 14644-1 | |
52 to 62 dBA | |
90 to 95 W |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.35 to 69 m/sec. | |
960 x 1295 x 1435 mm | |
110/230 V |