Learn More
Molecular Probes™ CaptAvidin™ Agarose (Sedimented Bead Suspension)
Agarosa CaptAvidin™ (suspensión de gránulos sedimentados)
Marca:  Molecular Probes™ C21386
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11584237
  • 622.00€ / 5 ml
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La proteína de unión a la biotina CaptAvidin™ conjugada con agarosa está diseñada para su uso en cromatografía de afinidad. La proteína de unión a la biotina CaptAvidin™ contiene una tirosina nitrada en su sitio de unión a la biotina. Esta modificación química permite la disociación del complejo de avidina-biotina en condiciones más suaves que el complejo tradicional avidina-biotina. Con un pH de 4,0, la proteína de unión a la biotina CaptAvidin™ se une estrechamente a la biotina con una Ka de ∼109 M-1. Esta asociación se puede revertir a un pH 10, lo que permite la disociación completa del complejo de avidina-biotina. Esto contrasta con las condiciones difíciles (8 M de clorhidrato de guanidina, pH 1,5) que son necesarias para disociar el complejo de avidina-biotina.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
Hielo húmedo
Agarosa