Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etanolamina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Captopril |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 103.0°C to 108.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 15, 1776 |
Rotación específica | − 129.50 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0445255 | Certificado de análisis | 23/08/2022 | 343700050,343700010,343700250 |
A0437143 | Certificado de análisis | 13/12/2021 | 343700050,343700010,343700250 |
A0398303 | Certificado de análisis | 11/01/2021 | 343700050,343700010,343700250 |
A0422199 | Certificado de análisis | 07/09/2020 | 343700050,343700010,343700250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Captopril
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Etanolamina, 98 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido