Learn More
Carbamoylcholine chloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18792734
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Non-selective cholinergic agonist
Cholinergic receptor agonist that is resistant to the action of cholinesterases. Blocks apoptosis in cerebellar granule neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamoylcholine chloride
CAS 51-83-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Número MDL MFCD00012011
Cantidad 100 mg
Sinónimo carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
Clave InChI AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Nombre IUPAC 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
Peso molecular (g/mol) 182.65
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza >98%