Learn More
Anhídrido cárbico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10006243
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-64-6
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
Clave InChI KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
Nombre IUPAC 4-oxatriciclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-eno-3,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbic anhydride
Punto de fusión 162.0°C to 165.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0800g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo Balance: himic acid
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4365
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1797
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: <0,01g/100g. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ethyl ether,ethanol,decomposes with alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anhídrido cárbico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >