Learn More
Carbón, activado, pellets de 0,8 mm Norit ROW , activado por vapor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399105
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
11399105 100 g 100 g
11309115 500 g 500 g
11319115 2000 g 2 Kg
3 options
Código de producto. 11399105
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16334.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Carbon, activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated is suitable for decolorization, deodorization and purification applications. It is mainly used for gas phase applications such as automotive emission control due to their low pressure drop, high mechanical strength and low dust content. It has high removal efficiency for removing degradation byproducts for drinking water. It also removes foaming causing impurities for the purification of amine and glycol process streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Carbón, activado,pellets Norit ROW de 0,8 mm , activado por vapor es adecuado para aplicaciones de desolorización, desodorización y purificación. Se utiliza principalmente para aplicaciones de fase gaseosa, como el control de emisiones de automoción, debido a su baja caída de presión, alta resistencia mecánica y bajo contenido de polvo. Tiene una alta eficiencia de eliminación para eliminar subproductos de degradación para el agua potable. También elimina la formación de espuma que causa impurezas para la purificación de flujos de proceso de amina y glicol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
Nombre de nota activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.