Learn More
Negro de carbono, acetileno, 50 % comprimido, 99,9+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 Kg
11354687 250 g 250 g
11334687 1 kg 1 Kg
11344687 3 kg 3 Kg
3 options
Código de producto. 11354687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: S.A. 75 m2/g, densidad aparente 80-120 g/L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-86-4
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon black, acetylene
Nombre de nota 50% compressed
Color Negro
Densidad Bulk density 80 to 120g/L
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN1325
Porcentaje de pureza ≥99.9%