Learn More
Cytiva Cápsula de carbono: 100 g de carbono activado
Cápsula de carbono no aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
Marca:  Cytiva 12011
184.30 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17144211
  • 194.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Carbono activado
No estéril
70.000 m2
FNPT de 9,53 mm (3/8 pulg.) o manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Cápsula de carbono: 100 g de carbono activado > No estéril