Learn More
Polvo de carbón, activado, Norit GSX, activado por vapor, lavado con ácido, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11312677
Polvo de carbón, activado, Norit GSX, activado por vapor, lavado con ácido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312677
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Código de producto. 11312677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11860.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Decolorizing carbon. High purity grade with high internal surface area, suitable for decolorization, purification and catalyst carrier applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon powder
Nombre de nota activated, Norit GSX, steam activated, acid washed
Cantidad 100 g
Número UN UN1362
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de carbón, activado, Norit GSX, activado por vapor, lavado con ácido, Thermo Scientific Chemicals >