Learn More
Azpack™ Hojas de cuchilla de acero al carbono
Código de producto. 11904325
Click to view available options
Tamaño:
38,1 x 19 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. 11904325
Marca: Azpack™ 11904325
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envasados en un expositor de cajas de cajones. Las hojas de cuchilla de acero al carbono Azpack™ están envasadas individualmente en cartulina para mayor seguridad.
  • Acero al carbono
  • Tareas habituales
  • Hoja de filo sencillo
  • Contiene columna de aluminio
  • Envasadas individualmente
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de cuchilla de afeitar
Tamaño 38,1 x 19 mm
Grosor (métrico) 0,22 mm
Cantidad 10/paq.