Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Código de producto. 11712734
Click to view available options
Tamaño:
# 10A
N.º 10
N.º 11
N.º 15
N.º 20
N.º 21
N.º 22
N.º 23
N.º 24
Longitud (métrico):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11712734
Marca: Swann-Morton™ 0111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de bisturí de acero al carbono Swann Morton™ en el quirófano.
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann-Morton™ en el quirófano.
  • Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
  • Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de escalpelo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para realizar largas incisiones en cirugía general y en procedimientos de autopsias
Tamaño N.º 24
Longitud (métrico) 35mm
Para utilizar con (equipo) La n.º 24 se ajusta a los mangos 4, 4L, 4 graduado y 6B.
Desechables
Certificaciones/conformidad BS EN 7740
Cantidad 100/Paq.