Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Descripción
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann-Morton™ en el quirófano.
- Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
- Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero al carbono |
| Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
| Tamaño | N.º 20 |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a los mangos n.º 4, n.º 4L, n.º 4 graduado y n.º 6B |
| Desechables | Sí |
| Certificaciones/conformidad | BS EN 7740 |
| Cantidad | 10/paq. |