Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Click to view available options
Tamaño:
# 10A
N.º 10
N.º 11
N.º 15
N.º 20
N.º 21
N.º 22
N.º 23
N.º 24
Longitud (métrico):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann-Morton™ en el quirófano.
- Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
- Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero al carbono |
| Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
| Tamaño | # 10A |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Accesorio No.3. Encaja con las asas 3, 3l, 3 graduada, 5B, 7, 9, B3 y B3L |
| Desechables | Sí |
| Certificaciones/conformidad | BS EN 7740 |
| Cantidad | 100/Paq. |