Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Código de producto. 11768363
Click to view available options
Tamaño:
60 x 10,96 mm
Major-Z
N.º .22A
N.º .27
N.º 14
N.º 20
N.º 36
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 11768363
Marca: Swann-Morton™ 0206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
  • Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
  • Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de escalpelo
Para utilizar con (aplicación) Procedimientos quirúrgicos generales y ortopédicos
Tamaño N.º 20
Esterilidad Estériles
Cantidad 10/paq.