Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Código de producto. 12308019
Click to view available options
Tamaño:
60 x 10,96 mm
Major-Z
N.º .22A
N.º .27
N.º 14
N.º 20
N.º 36
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 12308019
Marca: Swann-Morton™ 0109
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
  • Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
  • Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de escalpelo
Tamaño N.º .22A
Descripción Grado cirujano
Esterilidad No estéril
Cantidad Paquete de 100