Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Código de producto. p-8008712
Click to view available options
Tamaño:
60 x 10,96 mm
Major-Z
N.º .22A
N.º .27
N.º 14
N.º 20
N.º 36
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 11320915
Marca: Swann-Morton™ 4211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
  • Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
  • Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto SM 01
Para utilizar con (aplicación) Trabajos de corte complejos
Tamaño 60 x 10,96 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Para utilizar con (equipo) Tipo SCA-760-V
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.63 mm
Cantidad Paquete de 50