Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo estéril de acero al carbono
Para una mayor comodidad, utilícelos en distintos entornos, ya sea en salas, unidades de urgencia o traumatología o incluso sobre el terreno con los médicos de urgencias. Las hojas de los escalpelos quirúrgicos de acero al carbono Swann Morton™ se suministran en envases individuales.
Marca: Swann-Morton™ 0201
Detalles adicionales : Peso : 0.10620kg
Description
- Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
- Estéril
Specifications
Acero al carbono | |
N.º 10 | |
Estéril | |
10/paq. |
Hoja de escalpelo | |
La n.º 10 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L | |
Conformidad con CE 93/42/CE |