Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero inoxidable estériles
Click to view available options
Tamaño:
N.º 10
N.º 11
N.º 15
N.º 18
N.º 21
N.º 22
N.º 23
N.º 24
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero al carbono |
| Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
| Tamaño | N.º 15 |
| Para utilizar con (equipo) | La hoja n.º 15 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L |
| Esterilidad | Estériles |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con CE 93/42/CE |
| Cantidad | 10/paq. |