Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero inoxidable estériles
Descripción
- Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero al carbono |
| Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
| Tamaño | N.º 22 |
| Para utilizar con (equipo) | Más grande que el n.º 20 y el n.º 21; el n.º 22 se ajusta a los mangos n.º 4, n.º 4L, n.º 4 graduado y n.º 6B |
| Esterilidad | Estériles |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con CE 93/42/CE |
| Cantidad | 10/paq. |