missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody (CA8/6572), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase VIII/CA8 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CA8/6572 |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human Carbonic Anhydrase VIII/CA8 protein (Uniprot: P35219) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?