Learn More
Carbopol(R) 940, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbopol* 94 |
| CAS | 9003-01-04 |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 2% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | (C3H4O2)n |
| Número MDL | MFCD00084394 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer |
| Mostrar más |