Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboximetilcelulosa, sal sódica, P.M. medio 250000 (DS=0,7)
Código de producto. 10449871
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Color Blanco a beige
Nombre de nota Average M.W. 250000 (DS=0.7)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forma física Crystals
Índice Merck 15, 1830
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Viscosidad 2300mPa·s, 2% sol.
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Carboximetilcelulosa, sal sódica, P.M. medio 250000 (DS=0,7) >