Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboximetilcelulosa, sal sódica, P.M. medio 700000 (DS=0,9)
Código de producto. p-4088726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. 10534541
Marca: Thermo Scientific Chemicals 332641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Color Blanco a beige
Nombre de nota Average M.W. 700000 (DS=0.9)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Índice Merck 15, 1830
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Viscosidad 2500 to 4500 mPa.s (Brookfield, 1% soln., at 25°C)