Learn More
Fisherbrand™ Insertos para criocajas de cartón
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca:  Fisherbrand™ FB71344
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084213
  • 23.30€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Especificaciones
10 Paquetes
Insertos para caja criogénica
Tubos de almacenamiento de muestras
133 mm
8 x 8
Cartón
Almacenamiento de muestras
25 mm
133 mm