Learn More
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Código de producto. 15981641
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Longitud (métrico):
133 mm
134 mm
136 mm
Anchura (métrico):
67 mm
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15981641
Brand: Ratiolab™ 5141001
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Las cajas criogénicas de cartón Ratiolab™ con revestimiento de plástico estándar repelente al agua son ideales para el almacenamiento y el transporte de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Specifications
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Cantidad 10 Paq.
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 100 mm
Peso (métrico) 8 kg
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato