Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Código de producto. 10637584 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10637584
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo. Las cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
  • Proporciona una flexibilidad extraordinaria
  • Se pueden combinar con una amplia variedad de insertos de rejilla diferentes
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Cantidad 10 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 100 mm
Altura (métrico) 100 mm