Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Cartón |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro |
| Admite | Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Altura (métrico) | 75 mm |