Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 133 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Capacidad (métrico):
0,5 mL
2 mL
4 mL
5 mL
50 mL
De 0,2 a 0,5 mL
De 15 a 50 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
- Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Rojo |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Admite | 0,2 a 50 mL |
| Temperatura mín. (métrico) | -86°C |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Temperatura que resiste (métrico) | -86°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 130 mm |
| Mostrar más |