Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 133 mm
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
Marca:  Fisherbrand™ FB71263
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11882473
  • 111.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Especificaciones
2 mL
Cartón
Caja criogénica
10 Paq.
133 x 133 x 50 mm
133 mm
50 mm
Azul
Cuadrada
1 a 2 mL
133 x 133 mm
133 mm
133 mm
0,06 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 133 mm > Color: Azul; dimensiones (L x An x Al): 133 x 133 x 50 mm