Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 136mm
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
Marca: Fisherbrand™ FB71219
Descripción
- Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
- Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
2 mL | |
Cartón | |
Caja criogénica | |
10 Paq. | |
136 x 136 x 50 mm | |
136 mm | |
50 mm |
Amarillo | |
Cuadrada | |
1 a 2 mL | |
136 x 136 mm | |
136 mm | |
136 mm | |
0,9 kg |